J4750
Anti-JNK, Activated (Diphosphorylated JNK) antibody, Mouse monoclonal
clone JNK-PT48, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-JNK, Activated (Diphosphorylated JNK) antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JNK-PT48, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
antigen 54 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-20 μg/mL using extract of human Jurkat cells activated with anisomycin
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?