M7802
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated/monophosphorylated (Phosphothreonine ERK-1&2) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone ERK-PT115, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ERK-PT115, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using extract of a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunochemistry
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)