MABS71
Anti-phospho-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205) Antibody, clone 14B9.1
clone 14B9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Mitogen-activated protein kinase 3, MAP kinase 3, MAPK 3, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14B9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr203/pTyr205)
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected phospho-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205) in 200 µg of A431cell lysate and EGF treated A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431cell lysate and EGF treated A431 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1