ZRB06182
Anti-p44 MAPK (ERK1) Antibody, clone 13F10, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
EC: 2.7.11.24, ERK-1, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 3, MNK1, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 3, p44-ERK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit (recombinant)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13F10, recombinant monoclonal
monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 43.08 kDa
observed mol wt ~44 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Mapk3;Erk1;Prkm3(50689)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 100 μL from a representative lot immunoprecipitated p44 MAPK (ERK1) in Rat L6 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p44 MAPK (ERK1) in rat colon and rat cerebral cortex tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ZRB06182-25UL | |
ZRB06182-4X25UL |