Documentos Principais
575798
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Sinônimo(s):
Pyre-M.L.® RC-5069, Polyamic acid
About This Item
Fórmula linear:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
concentração
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
índice de refração
n20/D 1.5050
viscosidade
5-12 poise
solubilidade
H2O: soluble 65-71 wt. %
densidade
1.085 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
  • Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Informações legais
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)