Documentos Principais
431176
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
electronic grade
Sinônimo(s):
Polyamic acid
About This Item
Fórmula linear:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
Nível de qualidade
purificado por
sub-micron filtration (0.2 μm medium)
índice de refração
n20/D 1.506
viscosidade
30-38 poise(lit.)
p.e.
174 °C
temperatura de transição
Tg >400 °C (imide)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Semi-conductor material. Dielectric component in thin films, high density interconnect systems and multichip modules.
Características e benefícios
Filtered through 0.2μm medium
High purity material with controlled metallic content. Polyimide has good thermal, mechanical and electrical properties.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4