Documentos Principais
700207
Sigma-Aldrich
Polyetherimide
melt index 18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
Sinônimo(s):
Poly(bisphenol A-co-4-nitrophthalic anhydride-co-1,3-phenylenediamine), PEI, Poly(bisphenol A anhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(bisphenol A dianhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(ether imide), Poly-[2,2′bis(4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenylpropane)-1,3-phenylene bisimide], Polyetherimide
About This Item
Fórmula linear:
(C39H30N2O6)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc7cc(ccc7)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)Oc5cc6c(cc5)C(=O)OC6=O)C1=O
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
chave InChI
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Assad U Khan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(2), e2004053-e2004053 (2020-11-26)
Graphene holds promise for thin, ultralightweight, and high-performance nanoelectromechanical transducers. However, graphene-only devices are limited in size due to fatigue and fracture of suspended graphene membranes. Here, a lightweight, flexible, transparent, and conductive bilayer composite of polyetherimide and single-layer graphene