Key Documents
446521
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,3-phenylene)isophthalamide]
Sinônimo(s):
1,3-Benzenediamine-1,3-benzenedicarbonyl dichloride copolymer, 1,3-Benzenediamine-isophthalyl chloride copolymer, m -Diaminobenzene-isophthaloyl chloride copolymer, m -Phenylenediamine-isophthaloyl chloride copolymer
About This Item
Fórmula linear:
(C14H14N2O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
pf
>371 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF-LiCl: soluble
densidade
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
Aplicação
Used in heat and flame protective clothing. Electrical insulating paper requiring high temperature stability.
propriedades físicas
Does not melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)