456640
Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene)
Sinônimo(s):
PEEK, Polyether ether ketone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
dureza
126 (Rockwell R, ASTM D 785)
pf
322 °C
temperatura de transição
Tm (DSC) 322 °C (onset)
solubilidade
all common solvents: insoluble
concentrated sulfuric acid: soluble
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C13H10O3.C6H6O2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,14-15H;1-4,7-8H
chave InChI
JHGYTDAAMWIDRN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?