182443
Polysulfone
average Mn ~22,000 by MO, beads
Sinônimo(s):
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
beads
pellets
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
1022 °F
índice de fusão
6.5 g/10 min (343 °C/2.16 kg, ASTM D1238)
peso molecular
average Mn ~22,000 by MO
dureza
69 (Rockwell M, ASTM D 785)
índice de refração
n20/D 1.633
viscosidade reduzida
0.43-0.46 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
temperatura de transição
Tg 190 °C
densidade
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
chave InChI
ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells