Key Documents
440965
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-phenylene ether-ether-sulfone)
pellets
Sinônimo(s):
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone-p -hydroquinone copolymer, SRU, Dichlorodiphenyl sulfone-hydroquinone copolymer, SRU
About This Item
Fórmula linear:
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
pellets
temperatura de transição
Tg 192 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6