181781
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
powder
Sinônimo(s):
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-dimethylphenylene oxide)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de transição
Tg 211 °C
Tm 268 °C
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?