Documentos Principais
180912
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene)
acrylonitrile 37-39 wt. %
Sinônimo(s):
1,3-Butadiene-acrylonitrile copolymer, Acrylonitrile-1,3-butadiene copolymer, Acrylonitrile-butadiene copolymer, Poly(acrylonitrile-butadiene)
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
slab/chunk
Nível de qualidade
composição
acrylonitrile, 37-39 wt. %
viscosidade
70-80, Mooney(lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
chave InChI
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis, Characterization and Studies of Chemically Modified Poly (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) through Nitrile Functionalization: This paper explores the chemical modification of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) (ABS), particularly through nitrile functionalization to develop new materials with enhanced properties (George et al., 2023).
  • Poly (acrylonitrile-co-butadiene) as polymeric crosslinking accelerator for sulphur network formation: This study investigates the use of poly(acrylonitrile-co-butadiene) as a crosslinking accelerator in sulphur network formation, examining its impact on the mechanical properties of elastomers (Hait et al., 2020).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
180912-250G4061838137784
180912-100G4061838755049