182850
Poly(styrene-co-acrylonitrile)
average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CN)]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
pellets
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~165,000 by GPC
composição
acrylonitrile, 25 wt. %
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
chave InChI
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
[Hygienic chemical studies on plastics (II). Residual acrylonitrile in ABS resin or AS resin and its migration into water (author's transl)].
T Tatsuno et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (97)(97), 93-97 (1979-01-01)