Documentos Principais
430072
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-butadiene)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
6 g/10 min (200°C/5kg)
composição
butadiene, 4 wt. %
dureza
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
temperatura de transição
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
chave InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Características e benefícios
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
forma física
High-impact amorphous thermoplastic.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
430072-1KG4061832107806
430072-3KG