517941
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate)
acrylonitrile ~94 wt. %
Sinônimo(s):
Acrylic acid methyl ester, polymer with acrylonitrile, Acrylonitrile-methyl acrylate copolymer, Acrylonitrile-methyl acrylate polymer, Methyl acrylate-acrylonitrile copolymer
About This Item
Produtos recomendados
composição
acrylonitrile, ~94 wt. %
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
C=CC#N.COC(=O)C=C
Categorias relacionadas
Aplicação
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) (P(AN-co-MA)) may be used to fabricate multilayer mixed matrix membranes (MMMMs) for easy separation of ethanol from an ethanol-water mixture.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Poly (vinyl alcohol) multilayer mixed matrix membranes for the dehydration of ethanol?water mixture.
Journal of Membrane Science , 268(2), 113-122 (2006)