182249
Poly(methyl methacrylate-co-ethyl acrylate)
ethyl acrylate <5 wt. %, average Mn ~39,500 by GPC, average Mw ~101,000 by GPC, powder
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
580 °F
peso molecular
average Mn ~39,500 by GPC
average Mw ~101,000 by GPC
composição
ethyl acrylate, <5 wt. %
temperatura de transição
Tg (DSC) 104 °C (onset)
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)C=C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/2C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2/h1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3
chave InChI
XPNLOZNCOBKRNJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
182249-25G | 4061838755704 |
182249-1KG | 4061826741016 |
182249-500G |