Documentos Principais
444790
Sigma-Aldrich
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid)
powder, methacrylic acid 23
Sinônimo(s):
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH[CO2C(CH3)3]3]x[CH2CH(CO2C2H5)]y[CH2C(CH3)(CO2H)]Z
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Nível de qualidade
Formulário
powder
proporção de alimentação
methacrylic acid 23
número de acidez
140‑160 mg KOH/g
temperatura de transição
Tg 75 °C
solubilidade
water and ethanol: soluble in salt form
densidade
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2.C5H8O2.C4H6O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4;1-3-5(6)7-4-2;1-2-3-4(5)6/h5H,1H2,2-4H3;3H,1,4H2,2H3;2-3H,1H3,(H,5,6)/b;;3-2+
chave InChI
SXLHETAPSDIGDP-CITOEQSFSA-N
Descrição geral
Film forming thermoplastic.
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid) (PTBEM) is an amphiphilic block copolymer.
Aplicação
Hair care products.
PTBEM can be used to prepare a site specific polymeric drug delivery system for prednisone, a steroidal anti-inflammatory drug.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
pH-Responsive composite based on prednisone-block copolymer micelle intercalated inorganic layered matrix: Structure and in vitro drug release.
Li Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 151(1-3), 359-366 (2009)