181587
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
Sinônimo(s):
tert -Butyl methacrylate homopolymer
About This Item
Fórmula linear:
(C8H14O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
crystalline
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~170,000
índice de refração
n20/D 1.4638 (lit.)
temperatura de transição
Tg 107 °C
solubilidade
8.65 (solubility parameter)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
chave InChI
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Synthesis, characterization, and bulk crosslinking of polybutadiene-block-poly (2-vinyl pyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) block terpolymers.
Schacher F, et al.
Polymer, 51(9), 2021-2032 (2010)