327182
tert-Butyl acrylate
contains 10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Sinônimo(s):
t-Butyl acrylate
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
pb
61-63 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
tert-Butyl acrylate can also be used as:
- A building block in the synthesis of asymmetric membranes, which are potentially useful in filtration, separation, or gas permeation processes.
- A monomer in the preparation of a siloxane-incorporated copolymer binder for silicon anodes in lithium-ion batteries.
- A monomer in the synthesis of poly(tert-butyl acrylate)/carbon nanofiber (CNF) materials through atom transfer radical polymerization (ATRP).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator