181528
Poly(butyl methacrylate)
inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g
Sinônimo(s):
PBMA
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
200000
índice de refração
n20/D 1.483
viscosidade inerente
0.470-0.560 dL/g
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
chave InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It can be used to prepare thermoresponsive microfibers with excellent mechanical properties. PBMA-containing microfibers can be used as temperature-modulated cell separation materials.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.