169919
Isobutyl methacrylate
97%
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl methacrylate, Isobutyl α-methylacrylate, Isobutyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.82 (vs air)
pressão de vapor
3.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.420 (lit.)
p.e.
155 °C (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6H,3,5H2,1-2,4H3
chave InChI
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
108.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?