W400201
Metacrilato de metila
99%, stabilized
Sinônimo(s):
Methyl 2-methylacrylate, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
29 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
815 °F
contém
hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Lim. expl.
12.5 %
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
chave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?