Documentos Principais
8.22040
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-805-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
oil
temperatura de autoignição
425 °C
potência
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
215 °C/1013 hPa
pf
-15 °C
temperatura de transição
flash point 76 °C
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Zinc catalysed electrophilic C–H borylation of heteroarenes: This article explores a zinc-catalyzed process for borylation of heteroarenes using N,N-dimethyl-p-toluidine (Grundy et al., 2021).
  • C–H bond sulfonylation of anilines with the insertion of sulfur dioxide under metal-free conditions: Details a sulfonylation reaction involving N,N-dimethyl-p-toluidine under metal-free conditions (Zhou et al., 2018).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Reproductive organs
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup