Documentos Principais
392162
Sigma-Aldrich
Phenyl methacrylate
90%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Impurezas
3% acryloyl chloride
3% phenol
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
95-100 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
392162-15ML4061837405358