408964
Cyclohexyl methacrylate
≥97%, contains ~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Methacrylic acid cyclohexyl ester
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
contém
~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
chave InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a monomer to prepare poly(cyclohexyl methacrylate) (PCHMA) thin films for high-performance luminescent solar concentrators(LSCs). These LSCs can be used to fabricate high-quantum yield photovoltaic solar cells.
- As a comonomer to prepare photo-patternable quantum dot-acrylate resins for fabricating light-emitting diodes with high color transparency.
- As a monomer to synthesizesuperhydrophobic silica nanoparticle surfaces for various applications such as anti-corrosionsurfaces, drag reduction, and energy conservation.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
83 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
408964-100ML | 4061837405983 |
408964-250ML | 4061831988819 |