Documentos Principais
96008
Supelco
Cyclohexyl methacrylate
Sinônimo(s):
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COOC6H11
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
2045235
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
contém
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
chave InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)