Documentos Principais
H6703
Sigma-Aldrich
Hexadecano
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
n-Hexadecano, Cetano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.44
Beilstein:
1736592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 105.3 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
395 °F
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 17.5-18.5 °C
densidade
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O hexadecano (n-Hexadecano) é um hidrocarboneto alifático de cadeia longa. Ele é um combustível de referência com o índice de cetano de 100 e é empregado na determinação do índice de cetanos de combustíveis diesel. Foi descrito o mecanismo da oxidação do hexadecano na fase gasosa. A densidade, velocidade do som, compressibilidade adiabática e densidade de líquidos comprimidos do hexadecano foram determinados. Foi avaliado o desempenho de catalisadores de platina/zeólita para a hidroisomerização de n-hexadecano. A degradação térmica de n-hexadecano forma n-alcanos e 1-alcenos como os principais produtos.
Aplicação
O hexadecano foi usado como um material de mudança de fase (do inglês, PCM) no preparo de hexadecano/xGnP (nanoplaqueta de grafite esfoliado), um PCM composto carregado com xGnP.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Pentadecane ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76510
Pentadecane
Heptadecane 99%
Sigma-Aldrich
128503
Heptadecane
Dodecane ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
D221104
Dodecane
Density and speed of sound measurements of hexadecane.
Outcalt S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(6), 700-706 (2010)
The gas-phase oxidation of n-hexadecane.
Fournet R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 33(10), 574-586 (2001)
Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis.
Watanabe M, et al.
AIChE Journal, 46(4), 843-856 (2000)
Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization.
Park KC and Ihm SK.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 201-209 (2000)
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
Protocolos
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate