Documentos Principais
CRM78293
Supelco
Hexadecano
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
n-Hexadecano, Cetano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.44
Beilstein:
1736592
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 105.3 °C)
linha de produto
TraceCERT®
temperatura de autoignição
395 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 17.5-18.5 °C
densidade
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM78293-100MG4065267528922