Key Documents
8.20633
Sigma-Aldrich
n-Hexadecano
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Hexadecano, Cetano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
208-878-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
densidade
0.77 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Determinação dos descritores dos compostos do modelo de parâmetros de solvatação por cromatografia gasosa.: Esta pesquisa explora o uso da cromatografia gasosa para determinar parâmetros de solvatação de vários compostos, incluindo n-Hexadecano. O estudo destaca o papel do n-Hexadecano′ nos modelos de parâmetros de solvatação, que são cruciais para entender as interações solvente-soluto em vários processos químicos (Poole, 2024).
  • Transição Sol-Gel responsiva ao cisalhamento de emulsões de material de mudança de fase para uma plataforma de isolamento térmico injetável.: Este estudo investiga as propriedades de mudança de fase do n-Hexadecano dentro de emulsões usadas para isolamento térmico. Os resultados revelam o potencial do n-Hexadecano como um material chave em sistemas avançados de gerenciamento térmico, especialmente para aplicações de isolamento térmico injetável (Sun et al., 2023).
  • Fabricação microfluídica e propriedades térmicas do N-Hexadecano microencapsulado com uma casca de polímero híbrido para armazenamento de energia térmica.: Este artigo discute a fabricação de n-Hexadecano microencapsulado utilizando técnicas microfluídicas. A encapsulação melhora a estabilidade térmica e a eficiência do n-Hexadecano como material de mudança de fase, tornando-o adequado para aplicações de armazenamento de energia térmica (Yang et al., 2022).
  • Material de mudança de fase microencapsulado via emulsão Pickering estabilizada por nanofibrilas de celulose para armazenamento de energia térmica.: O estudo explora a estabilização do n-Hexadecano dentro de emulsões Pickering usando nanofibrilas de celulose. A microencapsulação melhora consideravelmente as capacidades de armazenamento de energia térmica do n-Hexadecano, tornando-o um componente eficaz em sistemas de energia sustentável (Bahsi Kaya et al., 2022).
Nota de análise
Teor (GC, % de área): ≥ 99,0% (a/a)
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,773-0,774
Identidade (GC): passa no teste
Devido ao seu intervalo específico de fusão, o produto pode ser sólido, líquido, produto fundido solidificado ou produto fundido super resfriado.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4