8.20543
n-Dodecane
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Dodecane
About This Item
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
200 °C
Lim. expl.
0.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Viscosidade cinemática
<7 cSt(40 °C)
p.e.
216.3 °C/1013 hPa
pf
-9.6 °C
temperatura de transição
flash point 85.5 °C
densidade
0.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCCC)CCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Non-polar solvent for the direct synthesis of indium nanoparticles.
- Diluent in bifunctional ionic liquid (IL) to extract lithium from brines.
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup