408271
Tetrahydrofurfuryl acrylate
contains 500 ppm hydroquinone as inhibitor, 500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
THFA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
contém
500 ppm hydroquinone as inhibitor
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
87 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2
chave InChI
YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?