182125
Poly(hexyl methacrylate) solution
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
Sinônimo(s):
Hexyl methacrylate homopolymer, Poly(1-hexyl methacrylate)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.2 (37 °C, vs air)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
average Mw ~400,000 by GPC
concentração
in toluene
índice de refração
n20/D 1.481
temperatura de transição
Tg −5 °C
densidade
1.007 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.