182338
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Sinônimo(s):
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~170,000 by GPC
concentração
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
peso
Unit weight does not include weight of solvent.
temperatura de transição
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.0 °C - closed cup