Documentos Principais
181889
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl acrylate) solution
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
Sinônimo(s):
Acrylic acid ethyl ester polymer, Ethyl acrylate homopolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
1.2 (vs air)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
peso molecular
average Mw ~95,000 by GPC
composição
solids, 18-22 wt. %
concentração
in toluene
peso
Unit weight does not include weight of solvent.
índice de refração
n20/D 1.469
temperatura de transição
Tg −23 °C
densidade
1.21 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Biocompatible PEA based copolymer membranes may find several applications such as keratoprosthesis.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)