426717
Poly(ethylene-co-acrylic acid)
acrylic acid 5 wt. %, beads
About This Item
Produtos recomendados
descrição
drop point 105 °C Mettler
Nível de qualidade
Formulário
beads
composição
acrylic acid, 5 wt. %
dureza
≤2.5 dmm (ASTM D 5, 25 °C)
viscosidade
575 cP(145 °C, Brookfield)(lit.)
número de acidez
37‑44 mg KOH/g
temperatura de transição
Tm 99-101 °C
densidade
0.93 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H4/c1-2-3(4)5;1-2/h2H,1H2,(H,4,5);1-2H2
chave InChI
QHZOMAXECYYXGP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?