430862
Poly(ethylene-co-glycidyl methacrylate)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sinônimo(s):
2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene, Ethylene-glycidyl methacrylate polymer, Glycidyl methacrylate-ethylene copolymer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
índice de fusão
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
composição
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
dureza
92 (Shore A, ASTM D 2240)
pf
99 °C (lit.)
temperatura de transição
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;1-2H2
chave InChI
CONHAJWVOAJZGC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.