414093
Poly(vinyl alcohol-co-ethylene)
ethylene 32 mol %
Sinônimo(s):
PVA-co-PE
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
3.8 g/10 min (210°C)
composição
ethylene, 32 mol %
dureza
100 (Rockwell M, ASTM D 785)
Impurezas
<0.7% polymerized vinyl acetate
temperatura de transição
Tm 183 °C (DSC peak)
Tg 69 °C
solubilidade
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
densidade
1.19 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
chave InChI
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?