432431
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleic anhydride
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
forma
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
composição
maleic anhydride, ~2 wt. %
dureza
75 (Shore A)
viscosidade
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubilidade
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
alongamento
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
cadeia de caracteres SMILES
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?