531278
Poly(isobutylene-alt-maleic anhydride)
average Mw ~6,000, 12-200 mesh (85%)
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mw ~6,000
Nível de qualidade
tamanho de partícula
12-200 mesh (85%)
viscosidade inerente
0.45±0.05 dL/g, in DMF(30 °C)(lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 141 °C (onset)
solubilidade
aqueous base: soluble
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H2O3.C4H8/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3/h1-2H;1H2,2-3H3
chave InChI
RPOCFUQMSVZQLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?