531367
Poly[(isobutylene-alt-maleic acid, ammonium salt)-co-(isobutylene-alt-maleic anhydride)]
average Mw ~60,000
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mw ~60,000
pH
7.0 (5% in H2O)
viscosidade
10.3 cP, 0.5 % in H2O(25 °C)(lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[N+H4].[N+H4].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].O1C(=O)C=CC1=O.CC(=C)C
InChI
1S/C4H4O4.C4H2O3.C4H8.2H3N/c5-3(6)1-2-4(7)8;5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1-2H;1H2,2-3H3;2*1H3/b2-1+;;;;
chave InChI
HJBFEUKGLFRPRQ-MBCFVHIPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?