416339
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~216,000, average Mn ~80,000
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000
Impurezas
<2% benzene
solubilidade
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
chave InChI
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?