Documentos Principais
182729
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether) solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Methyl Vinyl Ether Polymer
About This Item
Fórmula linear:
(C3H6O)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
0.03 atm ( 20 °C)
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.467
temperatura de transição
Tg −31 °C
densidade
1.03 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
chave InChI
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Poly(methyl vinyl ether) solution can be used asa precursor to synthesize thermosensitive microgels.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
182729-1KG4061826714478
182729-500G4061833595190
182729-25G4061838755940