Documentos Principais
182680
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl formal)
powder
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.502
temperatura de transição
Tg 108 °C
densidade
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
chave InChI
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)