372846
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) 5-7 cSt
Sinônimo(s):
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mw ~50,000
índice de refração
n20/D 1.52
viscosidade
5-7 cSt, 10 % in water(100 °F)
temperatura de transição
softening point 110-120 °C (Vicat, ASTM D 1525-82)
Tg 69-71 °C
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.