Key Documents
795283
Sigma-Aldrich
Poly(2-methyl-2-oxazoline), hydroxy terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Sinônimo(s):
POx 5kDa, PMOx
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C4H7NO)nOH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
Tg: 75-78°C
Nível de qualidade
forma
lumps
peso molecular
average Mn 5,000
PDI
<1.3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(8)6(2)3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
OBSKGKGKPGOOTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Poly(2-methyl-2-oxazoline) is a hydrophilic polymer that is commonly used in biomedical applications. This is a biocompatible polymer with one chain-end functionalized with an OH group. They are commonly used as an amorphous alternative to PEG′s.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Poly(2-oxazoline)'s POx in Biomedical Applications.
Luxenhofer, R, and Jordan, R.
Material Matters, 8 (3), 70-72 null