373974
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mw ~500,000, PDI 3‑4
Sinônimo(s):
PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~500,000
viscosidade
60-80 cSt, 10 % in H2O
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.