Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
66 °C/60 mmHg (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The decomposition of isobutyl propionate (IBP) and ester exchange of IBP with acetic acid was studied.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Catalysis by heteropoly compounds. XXII. Reactions of esters and esterification catalyzed by heteropolyacids in a homogeneous liquid-phase effects of the central atom of heteropolyanions having tungsten as the addenda atom.
J. Catal., 143(2), 437-448 (1993)