Key Documents
W221201
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
2212
Número CE:
Conselho da Europa nº:
406
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.125
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
66 °C/60 mmHg (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
banana; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)