Documentos Principais
W208213
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
greener alternative
natural, FCC, FG
Sinônimo(s):
Isoamyl propionate, Amyl propionate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
2082
Número CE:
Conselho da Europa nº:
417
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.136
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W208213-100G-K4061837876042
W208213-SAMPLE
W208213-SAMPLE-K4061837876073
W208213-100G
W208213-1KG
W208213-1KG-K4061837876059
W208213-4KG
W208213-4KG-K4061837876066